Få mere at vide
Allyltrimethylsilan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Allyltrimethylsilan er involveret som en reaktant i Hosomi Sakurai reaktion til allylering i nærvær af Lewis syre. For eksempel reagerer det med cyclohexanon for at få 1-allylcyclohexanol. Det fungerer som en nukleofil og er involveret i Carbon-Ferrier-omlejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Allyltrimethylsilan er involveret som en reaktant i Hosomi Sakurai reaktion til allylering i nærværelse af Lewis syre. For eksempel reagerer det med cyclohexanon for at få 1-allylcyclohexanol. Det fungerer som en nukleofil og er involveret i Carbon-Ferrier-omlejring.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 85°C to 86°C |
| Kemisk navn eller materiale | Allyltrimethylsilane |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 906755 |
| Flammepunkt | −10°C (14°F) |
| Opløselighedsinformation | Miscible with organic solvents. Immiscible with water. |
| Formel vægt | 114.27 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Brydningsindeks | 1.408 |
| Vis mere |