Få mere at vide
Allyltrimethylsilan, 98+%
Artikelnummer. 11489387
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489387 10 g 10g
11497626 10 g 10g
11407636 50 g 50g
11364609 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11489387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21419.09
CAS: 762-72-1 | C6H14Si | 114,263 g/mol
Allyltrimethylsilan er involveret som en reaktant i Hosomi Sakurai reaktion til allylering i nærvær af Lewis syre. For eksempel reagerer det med cyclohexanon for at få 1-allylcyclohexanol. Det fungerer som en nukleofil og er involveret i Carbon-Ferrier-omlejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allyltrimethylsilan er involveret som en reaktant i Hosomi Sakurai reaktion til allylering i nærværelse af Lewis syre. For eksempel reagerer det med cyclohexanon for at få 1-allylcyclohexanol. Det fungerer som en nukleofil og er involveret i Carbon-Ferrier-omlejring.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
Kemiske identifikatorer
CAS 762-72-1
Molekylær formel C6H14Si
Molekylvægt (g/mol) 114.263
MDL nummer MFCD00008635
InChI nøgle HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
PubChem CID 69808
IUPAC navn trimethyl(prop-2-enyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)CC=C
Tekniske data
Kogepunkt 85°C to 86°C
Kemisk navn eller materiale Allyltrimethylsilane
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 906755
Flammepunkt −10°C (14°F)
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 114.27
Procent renhed ≥98%
Brydningsindeks 1.408
Tæthed 0.717