Få mere at vide
Allyltrimethylsilan, 97 %
Artikelnummer. 10215631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215631 10 mL Glasflaske 10ml
10565491 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349990100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 762-72-1 | C6H14Si | 114,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762-72-1
Molekylær formel C6H14Si
Molekylvægt (g/mol) 114.27
MDL nummer MFCD00008635
InChI nøgle HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
PubChem CID 69808
IUPAC navn trimethyl(prop-2-enyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyltrimethylsilane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.7190g/mL
Kogepunkt 85°C
Flammepunkt 7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2Si(CH3)3
Brydningsindeks 1.4060 to 1.408
Mængde 10 mL
Fieser 10,6; 11,16; 12,23; 13,11; 14,18; 15,8
Merck Index 15, 290
Specifik vægtfylde 0.719
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 114.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyltrimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.