Få mere at vide
Allyltrimethoxysilan, 97+%
Artikelnummer. 10734164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10734164 5 mL Glasflaske 5ml
10288843 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734164 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388940050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2551-83-9 | C6H14O3Si | 162,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2551-83-9
Molekylær formel C6H14O3Si
Molekylvægt (g/mol) 162.26
MDL nummer MFCD00053865
InChI nøgle LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrimethoxysilane, silane, trimethoxy-2-propenyl, silane, trimethoxy-2-propen-1-yl, allyl trimethoxy silane, silane, allyltrimethoxy, allytrimethoxysilane, acmc-209gkn, trimethoxy prop-2-enyl silane, silane,trimethoxy-2-propen-1-yl
PubChem CID 75698
IUPAC navn trimethoxy(prop-2-enyl)silan
SMIL CO[Si](CC=C)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyltrimethoxysilane
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 146°C
Flammepunkt 46°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2Si(OCH3)3
Brydningsindeks 1.4040 to 1.406
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 162.26
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyltrimethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.