Få mere at vide
Allyltriethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 11326886
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326886 5 g 5g
11336886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04297.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2550-04-1 | C9H20O3Si | 204,34 g/mol
Allyltriethoxysilan anvendes som kemiske tilsætningsstoffer og mellemprodukter. Det bruges som generel katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allyltriethoxysilan anvendes som kemiske tilsætningsstoffer og mellemprodukter. Det bruges som generel katalysator.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Uforeneligt med fugt og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-04-1
MDL nummer MFCD00009064
Tekniske data
Kogepunkt 176°C to 177°C
Kemisk navn eller materiale Allyltriethoxysilane
Mængde 5 g
Molekylær formel C9H20O3Si
Lineær formel CH2=CHCH2Si(OCH2CH3)3
FN nummer UN1993
Beilstein 1772306
Flammepunkt 21°C (69°F)
Synonym allyltriethoxysilane, silane, triethoxy-2-propenyl, triethoxyallylsilane, silane, allyltriethoxy, allytriethoxysilane, triethoxy prop-2-en-1-yl silane, silane, triethoxy-2-propen-1-yl, allyl triethoxysilane, acmc-2097bb
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
InChI nøgle UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
IUPAC navn triethoxy(prop-2-enyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 204.34
PubChem CID 75692
Formel vægt 204.34
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.407
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.953