Få mere at vide
Allyltrichlorosilan, 95%
Artikelnummer. 11332276
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332276 25 g 25g
11322276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03703.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 107-37-9 | C3H5Cl3Si | 175,508 g/mol
Allyltrichlorsilan fungerer som et reagens, der producerer homoallyliske alkoholer ved reaktion med aldehyder i DMF. Det bruges til fremstilling af silikoner og glasfiberfinisher.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allyltrichlorsilan fungerer som et reagens, der producerer homoallyliske alkoholer ved reaktion med aldehyder i DMF. Det bruges til fremstilling af silikoner og glasfiberfinisher.
Opløselighed
Opløselig i THF, toluen, benzen. Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler og fugt. Uforeneligt med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-37-9
Molekylær formel C3H5Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 175.508
MDL nummer MFCD00000486
InChI nøgle HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-yl
PubChem CID 7867
IUPAC navn trichlor(prop-2-enyl)silan
SMIL C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 117 °C til 118 °C
Kemisk navn eller materiale Allyltrichlorosilane
Mængde 25 g
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Brydningsindeks 1.449
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.211
Lineær formel CH2=CHCH2SiCl3
FN nummer UN1724
Beilstein 1743449
Opløselighedsinformation Opløselig i THF, toluen, benzen. Reagerer med vand.
Formel vægt 175.52
Procent renhed 95%