Få mere at vide
Allyltributyltin, TRC
Artikelnummer. 30314256
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30314256 25 g
1 options
Artikelnummer. 30314256 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57233025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyltributyltin
CAS 24850-33-7
Molekylær formel C15H32Sn
Mængde 25 g
Synonym Tributyl-2-propen-1-ylstannane, (Propen-2-yl)tributyltin, 3-(Tributyltin)-1-propene, 3-Tributylstannyl-1-propene, Allyltri-n-butylstannane, Tri(n-butyl)allylstannane, Tributyl(2-propenyl)stannane, Tributylallylstannane
InChI formel InChI=1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2;
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
IUPAC navn tributyl(prop-2-enyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 331.12
Formel vægt 332.1526