Få mere at vide
Allyltributyltin, 97%
Artikelnummer. 10158133 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10158133
Brand: Thermo Scientific Acros 265550250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 24850-33-7 | C15H32Sn | 331.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24850-33-7
Molekylær formel C15H32Sn
Molekylvægt (g/mol) 331.13
MDL nummer MFCD00010346
InChI nøgle YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltributyltin, allyltributylstannane, allyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-2-propenyl, tributyl prop-2-en-1-yl stannane, allyl tributyl stannane, unii-aor8od4103, tributyl-2-propenylstannane, tri-n-butyl-2-propenylstannane, allyl tributyltin
PubChem CID 90628
IUPAC navn tributyl(prop-2-enyl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyltributyltin
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0680g/mL
Kogepunkt 88.0°C to 92.0°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]3SnCH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.4850 to 1.4870
Mængde 25 g
Beilstein 04, 1922
Fieser 09,8; 11,15; 12,21; 14,14; 16,7; 17,12
Merck Index 15, 289
Specifik vægtfylde 1.068
Formel vægt 331.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyltributyltin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.