Få mere at vide
Allyltri-n-butyltin, 97%
Artikelnummer. 11368955
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368955 5 g 5g
11378955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14087.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 24850-33-7 | C15H32Sn | 331,13 g/mol
Allyltri-n-butyltin fungerer som et allyleringsreagens for aldehyder katalyseret af chiral Lewis syrer og ytterbium(III)trifluormethansulfonat. Det bruges også til at fremstille homoallylalkoholer med trichlor-1,3,5-triazen. Yderligere spiller det en vigtig rolle for tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)-katalyseret koblingsreaktion med iodquinoner og allylacetater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allyltri-n-butyltin fungerer som et allyleringsreagens for aldehyder katalyseret af chiral Lewis syrer og ytterbium(III)trifluormethansulfonat. Det bruges også til at fremstille homoallylalkoholer med trichlor-1,3,5-triazen. Yderligere spiller det en vigtig rolle for tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)-katalyseret koblingsreaktion med iodquinoner og allylacetater.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24850-33-7
Molekylær formel C15H32Sn
Molekylvægt (g/mol) 331.13
MDL nummer MFCD00010346
InChI nøgle YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltributyltin, allyltributylstannane, allyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-2-propenyl, tributyl prop-2-en-1-yl stannane, allyl tributyl stannane, unii-aor8od4103, tributyl-2-propenylstannane, tri-n-butyl-2-propenylstannane, allyl tributyltin
PubChem CID 90628
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyltri-n-butyltin
Tæthed 1.079
Kogepunkt 100°C to 102°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.486
Mængde 5 g
FN nummer UN2788
Beilstein 3588340
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
IUPAC navn tributyl(prop-2-enyl)stannan
Formel vægt 331.12
Procent renhed 97%