Få mere at vide
Allylthiourea, Pure, biological oxygen demand in water 50g, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10622251 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10622251 50 g 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10622251 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1566/47
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 109-57-9
Smeltepunkt 78°C
Farve Beige
pH 6.5
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C4H8N2S
MDL nummer 4940
Mængde 50 g
Formel vægt 116.18g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylthiourea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge