Få mere at vide
Allylthiourea, 98%
Artikelnummer. 10133541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10133541 25 g 25g
10049470 100 g 100g
10693522 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10133541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148800250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-57-9
MDL nummer MFCD00004940
InChI nøgle HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
IUPAC navn prop-2-enylthiourinstof
SMIL C=CCNC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylthiourea
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70,0 °C til 78,0 °C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 1,5% maks. (50 °C, 2 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H8N2S
Lineær formel H2C=CHCH2NHCSNH2
Mængde 25 g
Beilstein 04, 211
Merck Index 15, 9515
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 67 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1370 g/L methanol (20 °C) – uopløseligt i benzen, opløseligt i ether, opløsninger af borax, benzoater og urethan, let opløseligt i 70% alkohol
Molekylvægt (g/mol) 116.18
Formel vægt 116.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals, Powder, Granules or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylthiourea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge