Få mere at vide
Allylthiourea, 98%
Artikelnummer. 10049470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10049470 100 g 100g
10133541 25 g 25g
10693522 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10049470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.53 DKK
    580.65 DKK / 100g
    Spare 64.88 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-57-9
MDL nummer MFCD00004940
InChI nøgle HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
IUPAC navn prop-2-enylthiourinstof
SMIL C=CCNC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylthiourea
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70.0°C to 78.0°C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 1.5% max. (50°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H8N2S
Lineær formel H2C=CHCH2NHCSNH2
Mængde 100 g
Beilstein 04, 211
Merck Index 15, 9515
Opløselighedsinformation Solubility in water: 67g/L (20°C). Other solubilities: 1370g/L methanol (20°C)- insoluble in benzene,soluble in ether,solutions of borax,benzoates,and urethane,slightly soluble in 70% alcohol
Molekylvægt (g/mol) 116.18
Formel vægt 116.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals, Powder, Granules or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylthiourea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge