Få mere at vide
Allylpalladium(II) kloriddimer, TRC
Artikelnummer. 30309485
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30309485 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30309485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61489350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylpalladium(II) Chloride Dimer
CAS 12012-95-2
Molekylær formel C3 H5 Cl Pd
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5.ClH.Pd/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q-1;;+2/p-1
SMIL Cl[Pd+][CH2-]C=C
IUPAC navn Kloro(prop-2-enyl)palladium(1+)
Molekylvægt (g/mol) 182.945
Formel vægt 181.911