Få mere at vide
Allylpalladium(II) kloriddimer, Pd 56,0% min
Beskrivelse
Allylpalladium(II)chloriddimer bruges som en vigtig katalysator i Heck-reaktion. Det reagerer med cyclopentadienylanion for at give cyclopentadienylallylpalladium. Det fungerer som en prækatalysator til asymmetrisk og krydskoblingskatalyse. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1,4-diallyl-1,2-dihydroisoquinoliner. Det bruges også som en katalysator for grønnere Buchwald-Hartwig koblingsreaktion og involveret i syntesen af kationiske palladiumkatalysatorer. Derudover deltager det i fremstillingen af -heterocyklisk carben-palladium-eta 3 -allylchloridkompleks, som er en effektiv katalysator for Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allylpalladium(II) chloride dimer |
| Smeltepunkt | 120°C (decomposition) |
| Farve | Gul |
| Mængde | 0.25 g |
| Beilstein | 4124623 |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Very soluble in dichloromethane and dichloroethane; Slightly soluble in toluene,insoluble in waterSoluble in chloroform,benzene,acetone and dichloromethane,dichloroethane and methanol; Slightly soluble in toluene; Insoluble in water. |
| Formel vægt | 365.85 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pd 56.0% min. |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- di-.Mu.-chlor-bis(eta-ally)palladium
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.