Få mere at vide
Allylpalladium(II) chloride dimer, Pd 56.0% min
Artikelnummer. p-7048276
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356707 0.25 g 0.25g
11346707 1 g 1g
11366707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010005.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12012-95-2 | C6H10Cl2Pd2 | 365.89 g/mol
Allylpalladium(II)chloriddimer bruges som en vigtig katalysator i Heck-reaktion. Det reagerer med cyclopentadienylanion for at give cyclopentadienylallylpalladium. Det fungerer som en prækatalysator til asymmetrisk og krydskoblingskatalyse. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1,4-diallyl-1,2-dihydroisoquinoliner. Det bruges også som en katalysator for grønnere Buchwald-Hartwig koblingsreaktion og involveret i syntesen af kationiske palladiumkatalysatorer. Derudover deltager det i fremstillingen af -heterocyklisk carben-palladium-eta 3 -allylchloridkompleks, som er en effektiv katalysator for Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12012-95-2
Molekylær formel C6H10Cl2Pd2
Molekylvægt (g/mol) 365.89
MDL nummer MFCD00044874
InChI nøgle PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Synonym allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
PubChem CID 61538
IUPAC navn chlorpalladium(1+);prop-1-en
SMIL Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylpalladium(II) chloride dimer
Smeltepunkt 120°C (decomposition)
Farve Gul
Mængde 0.25 g
Beilstein 4124623
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Very soluble in dichloromethane and dichloroethane; Slightly soluble in toluene,insoluble in waterSoluble in chloroform,benzene,acetone and dichloromethane,dichloroethane and methanol; Slightly soluble in toluene; Insoluble in water.
Formel vægt 365.85
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 56.0% min.
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • di-.Mu.-chlor-bis(eta-ally)palladium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i