Få mere at vide
Allylpalladiumchlorid-dimer, 98%
Artikelnummer. 10082680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10082680 500 mg Glasflaske 500mg
10026283 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206835000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.06 DKK
    711.65 DKK / 500mg
    Spare 79.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12012-95-2 | C6H10Cl2Pd2 | 365,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12012-95-2
Molekylær formel C6H10Cl2Pd2
Molekylvægt (g/mol) 365.89
MDL nummer MFCD00044874
InChI nøgle PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Synonym allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
PubChem CID 61538
IUPAC navn chlorpalladium(1+);prop-1-en
SMIL Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylpalladium chloride dimer
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Grøn-gul til gul
Analyseprocentområde 56,7% min. (Pd)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Fieser 02,109; 05,189; 07,5; 09,132
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 365.84
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylpalladium chloride dimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.