Få mere at vide
Allyloxytrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035717
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15470258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53443.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18146-00-4 | C6H14OSi | 130.262 g/mol
Allyloxytrimethylsilan anvendes til syntese af metaliserede diener via en isomerisering-elimineringssekvens. Allyloxytrimethylsilan [3-(Trimethylsiloxy)propen] blev anvendt i syntesen af trimethylsilylbeskyttet (3-hydroxypropyl)-trimethoxysilan. Anvendes til fremstilling af elektriske materialer, OLED og i Pharma industrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allyloxytrimethylsilan anvendes til syntese af metalholdige diener via en isomerisering-elimineringssekvens. Allyloxytrimethylsilan [3-(Trimethylsiloxy)propen] blev anvendt i syntesen af trimethylsilylbeskyttet (3-hydroxypropyl)-trimethoxysilan. Anvendes til fremstilling af elektriske materialer, OLED og i Pharma industrien.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18146-00-4
Molekylær formel C6H14OSi
Molekylvægt (g/mol) 130.262
MDL nummer MFCD00008643
InChI nøgle MNMVKGDEKPPREK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyloxytrimethylsilane, allyl trimethylsilyl ether, silane, trimethyl 2-propenyloxy, trimethyl 2-propenyloxy silane, o-trimethylsilylallyl alcohol, trimethylallyloxysilane, allyloxy trimethylsilane, silane, trimethyl 2-propen-1-yloxy, trimethyl prop-2-en-1-yloxy silane, acmc-1boq9
PubChem CID 87471
IUPAC navn trimethyl(prop-2-enoxy)silan
SMIL C[Si](C)(C)OCC=C
Tekniske data
Kogepunkt 101°C to 102°C
Kemisk navn eller materiale Allyloxytrimethylsilane
Mængde 5 g
Lineær formel CH2=CHCH2OSi(CH3)3
FN nummer UN1993
Beilstein 1739517
Flammepunkt 1°C (34°F)
Formel vægt 130.26
Procent renhed 99%