Få mere at vide
Allyloxytrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490258
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490258 100 g 100g
15470258 5 g 5g
15480258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53443.22
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 18146-00-4 | C6H14OSi | 130.262 g/mol
Allyloxytrimethylsilan anvendes til syntese af metaliserede diener via en isomerisering-elimineringssekvens. Allyloxytrimethylsilan [3-(Trimethylsiloxy)propen] blev anvendt i syntesen af trimethylsilylbeskyttet (3-hydroxypropyl)-trimethoxysilan. Anvendes til fremstilling af elektriske materialer, OLED og i Pharma industrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allyloxytrimethylsilan anvendes til syntese af metalholdige diener via en isomerisering-elimineringssekvens. Allyloxytrimethylsilan [3-(Trimethylsiloxy)propen] blev anvendt i syntesen af trimethylsilylbeskyttet (3-hydroxypropyl)-trimethoxysilan. Anvendes til fremstilling af elektriske materialer, OLED og i Pharma industrien.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18146-00-4
Molekylær formel C6H14OSi
Molekylvægt (g/mol) 130.262
MDL nummer MFCD00008643
InChI nøgle MNMVKGDEKPPREK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyloxytrimethylsilane, allyl trimethylsilyl ether, silane, trimethyl 2-propenyloxy, trimethyl 2-propenyloxy silane, o-trimethylsilylallyl alcohol, trimethylallyloxysilane, allyloxy trimethylsilane, silane, trimethyl 2-propen-1-yloxy, trimethyl prop-2-en-1-yloxy silane, acmc-1boq9
PubChem CID 87471
IUPAC navn trimethyl(prop-2-enoxy)silan
SMIL C[Si](C)(C)OCC=C
Tekniske data
Kogepunkt 101°C to 102°C
Kemisk navn eller materiale Allyloxytrimethylsilane
Mængde 100 g
Lineær formel CH2=CHCH2OSi(CH3)3
FN nummer UN1993
Beilstein 1739517
Flammepunkt 1°C (34°F)
Formel vægt 130.26
Procent renhed 99%