Få mere at vide
Allylmagnesiumchlorid, 1M i MeTHF
Artikelnummer. 15488057
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488057 500 mL 500ml
15478057 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51170.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100,83 g/mol
Allylmagnesiumchlorid er blevet brugt i en undersøgelse af den nukleofile ringåbning af 2-methylenaziridiner til iminer og efterfølgende omdannelse til 5,5a-disubstituerede hydantoiner. Det bruges også som et reagens til indførelse af allylgruppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allylmagnesiumchlorid er blevet brugt i en undersøgelse af den nukleofile ringåbning af 2-methylenaziridiner til iminer og efterfølgende omdannelse til 5,5′ -disubstituerede hydantoiner. Det bruges også som et reagens til indførelse af allylgruppen.
Opløselighed Det reagerer voldsomt
med vand.
Bemærkninger
Air& fugtfølsom. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2622-05-1
Molekylær formel C3H5ClMg
Molekylvægt (g/mol) 100.83
MDL nummer MFCD00000473
InChI nøgle PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym allylmagnesium chloride, magnesium, chloro-2-propenyl, magnesium, chloro-2-propen-1-yl, chloro prop-2-en-1-yl magnesium, allylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf, sjpdadpprujp@, allylmagnesiumchloride, allyl magnesium chloride, allyl-magnesium chloride, 2-propenyl magnesium chloride
PubChem CID 75804
IUPAC navn magnesium;prop-1-en;chlorid
SMIL Cl[Mg]CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylmagnesium chloride
Lineær formel CH2=CHCH2MgCl
Mængde 500 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Den reagerer voldsomt med vand.
Formel vægt 100.83
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF