Få mere at vide
Allylmagnesiumchlorid, 1M i MeTHF
Artikelnummer. 15478057
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478057 100 mL 100ml
15488057 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51170.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100,83 g/mol
Allylmagnesiumchlorid er blevet brugt i en undersøgelse af den nukleofile ringåbning af 2-methylenaziridiner til iminer og efterfølgende omdannelse til 5,5a-disubstituerede hydantoiner. Det bruges også som et reagens til indførelse af allylgruppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allylmagnesiumchlorid er blevet brugt i en undersøgelse af den nukleofile ringåbning af 2-methylenaziridiner til iminer og efterfølgende omdannelse til 5,5′ -disubstituerede hydantoiner. Det bruges også som et reagens til indførelse af allylgruppen.
Opløselighed Det reagerer voldsomt
med vand.
Bemærkninger
Air& fugtfølsom. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2622-05-1
Molekylær formel C3H5ClMg
Molekylvægt (g/mol) 100.83
MDL nummer MFCD00000473
InChI nøgle PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym allylmagnesium chloride, magnesium, chloro-2-propenyl, magnesium, chloro-2-propen-1-yl, chloro prop-2-en-1-yl magnesium, allylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf, sjpdadpprujp@, allylmagnesiumchloride, allyl magnesium chloride, allyl-magnesium chloride, 2-propenyl magnesium chloride
PubChem CID 75804
IUPAC navn magnesium;prop-1-en;chlorid
SMIL Cl[Mg]CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylmagnesium chloride
Lineær formel CH2=CHCH2MgCl
Mængde 100 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation It reacts violently with water.
Formel vægt 100.83
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran, chloro-2-propenyl-magnesium