Få mere at vide
Allylmagnesiumchlorid, 1,7M opløsning i THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10464643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10464643 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10372373 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10464643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209678000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2622-05-1 , 592-42-7
Molekylær formel C3H5ClMg
Molekylvægt (g/mol) 100.83
MDL nummer MFCD00000473
InChI nøgle PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
SMIL Cl[Mg]CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylmagnesium chloride
Farve Sort
Navn note 1,7M-løsning i THF
CAS min % 15.76, 80.04
CAS Max % 19.96, 84.25
Lineær formel H2C=CHCH2MgCl
Koncentration 1,5 til 1,9 M
Tæthed 0.9600g/mL
Synonym allylmagnesium chloride, magnesium, chloro-2-propenyl, magnesium, chloro-2-propen-1-yl, chloro prop-2-en-1-yl magnesium, allylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf, sjpdadpprujp@, allylmagnesiumchloride, allyl magnesium chloride, allyl-magnesium chloride, 2-propenyl magnesium chloride
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kraftig reaktion.
IUPAC navn chlor(prop-2-en-1-yl)magnesium
PubChem CID 75804
Formel vægt 100.83
Procent renhed 1,5 til 1,9 M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.96
Mængde 800 mL
Flammepunkt −17 °C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.