missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Allylisopropylacetylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apronalide |
| CAS | 528-92-7 |
| Molekylær formel | C9 H16 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Urea, (2-isopropyl-4-pentenoyl)- (6CI,8CI), (2-Isopropyl-4-pentenoyl)urea, 2-Allyl-2-isopropylacetylurea, Allylisopropylacetylcarbamide, Allylisopropylacetylurea, Apronal, Apronalide, Isodormid, Sedormid, 4-Pentenamide, N-(aminocarbonyl)-2-(1-methylethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(12)11-9(10)13/h4,6-7H,1,5H2,2-3H3,(H3,10,11,12,13) |
| SMIL | CC(C)C(CC=C)C(=O)NC(=O)N |
| IUPAC navn | N-carbamoyl-2-propan-2-ylpent-4-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.24 |
| Formel vægt | 184.1212 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?