missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Allylhydrazine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allylhydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 70629-62-8 |
| Molekylær formel | C3H8N2 . 2HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (Prop-2-en-1-yl)hydrazine dihydrochloride, Hydrazine, 2-propenyl-, dihydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2.2ClH/c1-2-3-5-4;;/h2,5H,1,3-4H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.NNCC=C |
| IUPAC navn | prop-2-enylhydrazine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.03 |
| Formel vægt | 144.0221 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?