missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Allylestrenol, TRC

Artikelnummer. 30316664
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316664 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA55475550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Allylestrenol
CAS 432-60-0
Molekylær formel C21 H32 O
Mængde 50 mg
Synonym Estr-4-en-17-ol, 17-(2-propenyl)-, (17β)- (9CI), Estr-4-en-17β-ol, 17-allyl- (6CI,8CI), 17α-Allyl-17β-hydroxy-δ4-estren, 17α-Allyl-4-oestren-17β-ol, 17α-Allylestr-4-en-17β-ol, 17α-Allylestrenol, Allylestrenol, Gestanin, Gestanol, Gestanon, NSC 37723, Orageston, Turinal, Estr-4-en-17-ol, 17-(2-propen-1-yl)-, (17β)-
InChI formel InChI=1S/C21H32O/c1-3-12-21(22)14-11-19-18-9-8-15-6-4-5-7-16(15)17(18)10-13-20(19,21)2/h3,6,16-19,22H,1,4-5,7-14H2,2H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC=C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-methyl-17-prop-2-enyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molekylvægt (g/mol) 300.48
Formel vægt 300.2453
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.