Få mere at vide
Allylchlordimethylsilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415886
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415886 5 g 5g
11374609 10 g 10g
11425886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22237.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4028-23-3 | C5H11ClSi | 134.678 g/mol
Allylchlordimethylsilan anvendes i syntesen af cyclo-1,1a,4,4a-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxandiyl)dibenzen, silyleringsmiddel til steroider til analyse ved GC-MS. Anvendes også til fremstilling af phenylenbis(silandiyltriflater), nyttige syntoner til organosiliciumpolymerer, O-silylering af phenylsulfoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Allylchlordimethylsilan
anvendes til syntese af cyclo-1,1′ ,4,4′ -bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxandiyl)dibenzen, silyleringsmiddel til steroider til analyse ved GC-MS. Anvendes også til fremstilling af phenylenbis(silandiyltriflater), nyttige syntoner til organosiliciumpolymerer, O-silylering af phenylsulfoner.
Opløselighed Opløselig i
de fleste organiske opløsningsmidler; reagerer med alkoholer, aminer og vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4028-23-3
Molekylær formel C5H11ClSi
Molekylvægt (g/mol) 134.678
MDL nummer MFCD00000506
InChI nøgle KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7
PubChem CID 77646
IUPAC navn chlor-dimethyl-prop-2-enylsilan
SMIL C[Si](C)(CC=C)Cl
Specifications
Kogepunkt 110°C to 112°C
Kemisk navn eller materiale Allylchlorodimethylsilane
Mængde 5 g
FN nummer UN2985
Beilstein 1737978
Flammepunkt 5°C (41°F)
Opløselighedsinformation Soluble in most organic solvents; reacts with alcohols,amines,and water.
Formel vægt 134.68
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.429
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.896