Få mere at vide
Allylboronsyre pinacolester, TRC
Artikelnummer. 30323730
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30323730 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30323730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA614258100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylboronic acid pinacol ester
CAS 72824-04-5
Molekylær formel C9H17BO2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6H,1,7H2,2-5H3
SMIL CC1(C)OB(CC=C)OC1(C)C
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-2-enyl-1,3,2-dioxaborolan
Molekylvægt (g/mol) 168.04
Formel vægt 168.1322