Få mere at vide
Allylboronsyre pinacolester, 98+%
Beskrivelse
Allylboronsyre pinacol ester reagerer med carboxylsyrer, i nærvær af tri-n-butyltinhydrid, for at give homoallylalkoholer i godt udbytte. Homoallyliske alkoholer kan også dannes ved allylborering af aldehyder. Det er et reagens, der bruges til palladiumkatalyserede Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner og olefinmetatese, intermolekylære radikaladditioner, allylborering af aldehyder katalyseret af chiral spirobiindandiol (SPINOL) baserede phosphorsyrer, cobalt-katalyseret af hydrovinylken regioner med dielektive aldehyder syrebaseret energioverførsel, der fører til en fotofrigivelsesreaktion og stereoselektive indium-katalyserede Hosomi-Sakurai-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Allylboronsyre pinacol ester reagerer med carboxylsyrer, i nærværelse af tri-n-butyltinhydrid, for at give homoallylalkoholer i godt udbytte. Homoallyliske alkoholer kan også dannes ved allylborering af aldehyder. Det er et reagens, der bruges til palladiumkatalyserede Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner og olefinmetatese, intermolekylære radikaladditioner, allylborering af aldehyder katalyseret af chiral spirobiindandiol (SPINOL) baserede phosphorsyrer, cobalt-katalyseret af hydrovinylken regioner med dielektive aldehyder syrebaseret energioverførsel, der fører til en fotofrigivelsesreaktion og stereoselektive indium-katalyserede Hosomi-Sakurai-reaktioner.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for fugt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allylboronic acid pinacol ester |
| Tæthed | 0.89 |
| Kogepunkt | 50 °C til 53 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | 46 °C (66 °C) |
| Brydningsindeks | 1.427 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 4244068 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetramethyl-2-(prop-2-en-1-yl)-1,3,2-dioxaborolan |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Allylboronic acid pinacol ester
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Allylboronic acid pinacol ester