Få mere at vide
Allylboronsyre pinacolester, 98+%
Artikelnummer. 11342947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342947 1 g 1g
11352947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16232.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 72824-04-5 | C9H17BO2 | 168,04 g/mol
Allylboronsyre pinacol ester reagerer med carboxylsyrer, i nærvær af tri-n-butyltinhydrid, for at give homoallylalkoholer i godt udbytte. Homoallyliske alkoholer kan også dannes ved allylborering af aldehyder. Det er et reagens, der bruges til palladiumkatalyserede Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner og olefinmetatese, intermolekylære radikaladditioner, allylborering af aldehyder katalyseret af chiral spirobiindandiol (SPINOL) baserede phosphorsyrer, cobalt-katalyseret af hydrovinylken regioner med dielektive aldehyder syrebaseret energioverførsel, der fører til en fotofrigivelsesreaktion og stereoselektive indium-katalyserede Hosomi-Sakurai-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Allylboronsyre pinacol ester reagerer med carboxylsyrer, i nærværelse af tri-n-butyltinhydrid, for at give homoallylalkoholer i godt udbytte. Homoallyliske alkoholer kan også dannes ved allylborering af aldehyder. Det er et reagens, der bruges til palladiumkatalyserede Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner og olefinmetatese, intermolekylære radikaladditioner, allylborering af aldehyder katalyseret af chiral spirobiindandiol (SPINOL) baserede phosphorsyrer, cobalt-katalyseret af hydrovinylken regioner med dielektive aldehyder syrebaseret energioverførsel, der fører til en fotofrigivelsesreaktion og stereoselektive indium-katalyserede Hosomi-Sakurai-reaktioner.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for fugt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72824-04-5
Molekylær formel C9H17BO2
Molekylvægt (g/mol) 168.04
MDL nummer MFCD00013347
InChI nøgle YMHIEPNFCBNQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylboronic acid pinacol ester, 2-allyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronic acid, pinacol cyclic ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-2-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronic acid piracol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronicacidpinacolester, pinacol allylboronate, abape
PubChem CID 2763171
SMIL CC1(C)OB(CC=C)OC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylboronic acid pinacol ester
Tæthed 0.89
Kogepunkt 50°C to 53°C (5 mmHg)
Flammepunkt 46°C (140°F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 1 g
FN nummer UN3272
Beilstein 4244068
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-2-enyl-1,3,2-dioxaborolan
Formel vægt 168.05
Procent renhed ≥98%