Learn More
Allylbenzene, 98%
Product Code. p-4509360 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100ml
25ml
500ml
Product Code. 10785931
Brand: Thermo Scientific Acros 102890250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 300-57-2 | C9H10 | 118.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 300-57-2
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.18
InChI nøgle HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
PubChem CID 9309
IUPAC navn prop-2-enylbenzen
SMIL C=CCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Allylbenzene
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 156.0°C to 157.0°C
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.5100 to 1.5120
Mængde 25 mL
Beilstein 05,484
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 118.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Allylbenzene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/