Få mere at vide
Allylbenzen, 98%
Artikelnummer. 10785931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10785931 25 mL Glasflaske 25ml
10667432 100 mL Glasflaske 100ml
11934451 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785931 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102890250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 300-57-2 | C9H10 | 118,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300-57-2
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.18
InChI nøgle HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
PubChem CID 9309
IUPAC navn prop-2-enylbenzen
SMIL C=CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylbenzene
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 156.0°C to 157.0°C
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.5100 to 1.5120
Mængde 25 mL
Beilstein 05,484
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 118.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylbenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge