Få mere at vide
Allylbenzen, 98%
Artikelnummer. 11419823
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419823 25 g 25g
11429823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12965.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 300-57-2 | C9H10 | 118,179 g/mol
Allylbenzen bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Allylbenzen bruges i organisk
syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i alkohol, ether og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300-57-2
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.179
MDL nummer MFCD00008651
InChI nøgle HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
PubChem CID 9309
IUPAC navn prop-2-enylbenzen
SMIL C=CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylbenzene
Smeltepunkt ∼-50 °C
Tæthed 0.892
Kogepunkt 158 °C til 160 °C
Flammepunkt 33 °C (91 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.51
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1098501
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol, ether og benzen.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylbenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Allylbenzene