Få mere at vide
Allylamine, 98%
Artikelnummer. 10637202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637202 50 mL Glass bottle 50ml
10338310 250 mL Glass bottle 250ml
10013473 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10637202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220730500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-11-9 | C3H7N | 57.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-11-9
Molekylær formel C3H7N
Molekylvægt (g/mol) 57.10
MDL nummer MFCD00008199
InChI nøgle VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
PubChem CID 7853
IUPAC navn prop-2-en-1-amine
SMIL NCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylamine
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -88°C
Farve White
Tæthed 0.7630g/mL
Kogepunkt 53°C
Flammepunkt -28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel H2C=CHCH2NH2
Brydningsindeks 1.4205 to 1.4225
Mængde 50 mL
Beilstein 04,205
Merck Index 15,278
Specifik vægtfylde 0.763
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viskositet 0.44 mPa.s (25°C)
Formel vægt 57.09
Procent renhed 98%
Grad Extra Pure
Fysisk form Crystalline or Granular Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.