Få mere at vide
Allyl vinyl ether, 95% stab. with 0.1% potassium hydroxide
Beskrivelse
Allylvinylether bruges som mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Allylvinylether bruges som mellemprodukt i kemisk forskning.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler, ultraviolet stråling og frie radikaler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl vinyl ether |
| Navn note | stabilized with 0.1% potassium hydroxide |
| Tæthed | 0.781 |
| Kogepunkt | 65°C to 68°C |
| Flammepunkt | <−5°C (23°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Lineær formel | CH2=CHCH2OCH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.412 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3271 |
| Vis mere |