Få mere at vide
Allyl vinyl ether, 95% stab. with 0.1% potassium hydroxide
Artikelnummer. 11348036
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348036 10 g 10g
11358036 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13320.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3917-15-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Allylvinylether bruges som mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allylvinylether bruges som mellemprodukt i kemisk forskning.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler, ultraviolet stråling og frie radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3917-15-5
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
MDL nummer MFCD00039827
InChI nøgle ZXABMDQSAABDMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl vinyl ether, ether, allyl vinyl, vinyl allyl ether, 1-propene, 3-ethenyloxy, allyl ethenyl ether, unii-fj2j0n55cs, fj2j0n55cs, allylvinylether, acmc-20alul, 3-ethenoxy-1-propene
PubChem CID 221523
IUPAC navn 3-ethenoxyprop-1-en
SMIL C=CCOC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl vinyl ether
Navn note stabilized with 0.1% potassium hydroxide
Tæthed 0.781
Kogepunkt 65°C to 68°C
Flammepunkt <−5°C (23°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel CH2=CHCH2OCH=CH2
Brydningsindeks 1.412
Mængde 10 g
FN nummer UN3271
Beilstein 1697665
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 95%