Få mere at vide
Allylphenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321707
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321707 10 g 10g
11331707 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04771.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5296-64-0 | Molecular Formula: C9H10S | Molecular Weight: 150.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5296-64-0
Molekylær formel C9H10S
Molekylvægt (g/mol) 150.24
MDL nummer MFCD00014957
InChI nøgle QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl phenyl sulfide, allylthio benzene, allyl phenyl sulfane, benzene, 2-propenylthio, allylphenyl sulfide, phenyl allyl sulfide, allylphenylthioether, allyl phenyl ;sulfane, sulfide, allyl phenyl
PubChem CID 79180
IUPAC navn prop-2-enylsulfanylbenzen
SMIL C=CCSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl phenyl sulfide
Tæthed 1.024
Kogepunkt 223 °C til 225 °C
Flammepunkt >98 °C (208 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.574
Mængde 10 g
Beilstein 1856940
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 150.24
Procent renhed 97%