Få mere at vide
Allyl Phenyl Ether-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl Phenyl Ether-d5 |
| CAS | 1373735-60-4 |
| Molekylær formel | C9H5D5O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Allyloxybenzene-d5, NSC 4746-d5, Phenyl 2-Propenyl Ether-d5, Phenyl Allyl Ether-d5, Phenylpropenyl Ether-d5, (2-Propenyloxy)benzene-d5, 1-(2-Propenyloxy)benzene-d5, 1-Phenoxy-2-propene-d5, 3-Phenoxy-1-propene-d5, 3-Phenoxypropene-d5, Ether Allyl Phenyl-d5, (2-Propenyloxy)benzene-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OCC=C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-prop-2-enoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.21 |
| Formel vægt | 139.1045 |