Få mere at vide
Allyl O-Cumenyl Ether, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Allyl O-Cumenyl Ether |
| CAS | 942-58-5 |
| Molekylær formel | C12H16O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(1-Methylethyl)-2-(2-propenyloxy)benzene, 1-(1-Methylethyl)-2-(2-propen-1-yloxy)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O/c1-4-9-13-12-8-6-5-7-11(12)10(2)3/h4-8,10H,1,9H2,2-3H3 |
| SMIL | C=CCOC1=C(C(C)C)C=CC=C1 |
| IUPAC navn | 1-(allyloxy)-2-isopropylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.26 |
| Formel vægt | 176.12 |