Få mere at vide
Allyl Methylsulfid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl Methyl Sulfide |
| CAS | 10152-76-8 |
| Molekylær formel | C4 H8 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-(Methylthio)-1-propene, Allyl methyl thioether, Methyl 2-propenyl sulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8S/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3 |
| SMIL | CSCC=C |
| IUPAC navn | 3-methylsulfanylprop-1-en |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.17 |
| Formel vægt | 88.0347 |