Få mere at vide
Allylmethylsulfid, 98 %
Artikelnummer. 11490697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490697 5 g 5g
11400707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22514.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 10152-76-8 | C4H8S | 88,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10152-76-8
Molekylær formel C4H8S
Molekylvægt (g/mol) 88.17
MDL nummer MFCD00008657
InChI nøgle NVLPQIPTCCLBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl methyl sulfide, 1-propene, 3-methylthio, allyl methyl sulphide, 3-methylthio-1-propene, sulfide, allyl methyl, methyl propenyl sulfide, unii-v7qi1r316c, methyl allyl sulfide, ccris 7066
PubChem CID 66282
IUPAC navn 3-methylsulfanylprop-1-en
SMIL CSCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl methyl sulfide
Tæthed 0.803
Kogepunkt 91 °C til 93 °C
Flammepunkt 18 °C (65 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.4714
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 88.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl methyl sulphide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl methyl sulphide