Få mere at vide
Allyl methyl sulfide, 98%
Artikelnummer. 11400707
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11400707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22514.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10152-76-8 | C4H8S | 88.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10152-76-8
Molekylær formel C4H8S
Molekylvægt (g/mol) 88.17
MDL nummer MFCD00008657
InChI nøgle NVLPQIPTCCLBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl methyl sulfide, 1-propene, 3-methylthio, allyl methyl sulphide, 3-methylthio-1-propene, sulfide, allyl methyl, methyl propenyl sulfide, unii-v7qi1r316c, methyl allyl sulfide, ccris 7066
PubChem CID 66282
IUPAC navn 3-methylsulfanylprop-1-en
SMIL CSCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl methyl sulfide
Tæthed 0.803
Kogepunkt 91°C to 93°C
Flammepunkt 18°C (65°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.4714
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 88.17
Procent renhed 98%