Få mere at vide
Allylmethylcarbonat, 98%
Artikelnummer. 10350574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10350574 5 mL Glasflaske 5ml
10055253 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10350574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389750050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 35466-83-2 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35466-83-2
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00134545
InChI nøgle YHLVIDQQTOMBGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl methyl carbonate, methyl prop-2-en-1-yl carbonate, carbonic acid allyl methyl ester, isobutylene carbonate, methyl allyl carbonate, acmc-1agon, allyl methyl carbonate #, prop-2-enyl methoxyformate, yhlvidqqtombgn-uhfffaoysa
PubChem CID 534788
IUPAC navn methylprop-2-enylcarbonat
SMIL COC(=O)OCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl methyl carbonate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0220g/mL
Kogepunkt 131,0 °C
Flammepunkt 33 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2=CHCH2OCO2CH3
Brydningsindeks 1,4050 til 1,4070 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.022
Formel vægt 116.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl methyl carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.