Få mere at vide
Allyl methacrylate, 98%, stabilized
Artikelnummer. 10328640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10328640 500 mL Glasflaske 500ml
11914961 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10328640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215875000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-05-9 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-05-9
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.16
MDL nummer MFCD00008592
InChI nøgle FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl methacrylate, ageflex ama, methacrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester, allylmethacrylate, allyl 2-methylacrylate, allylester kyseliny methakrylove, methacrylic acid allyl ester, unii-g2ig50653z, allylester kyseliny methakrylove czech
PubChem CID 7274
IUPAC navn prop-2-enyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl methacrylate
Surhed 0.05% max.
Smeltepunkt -65.0°C
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 144.0°C
Flammepunkt 37°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.4350 to 1.4370
Mængde 500 mL
Beilstein 02,III,129
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with almost all organic solvents
Stabilisator 200 to 250ppm MEHQ
Viskositet 1 mPa.s (20°C)
Formel vægt 126.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske