Få mere at vide
Allylmercaptan, tech., 70%, resten hovedsageligt sulfid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10572741 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10572741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153710250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-23-5
Molekylær formel C3H6S
Molekylvægt (g/mol) 74.14
MDL nummer MFCD00004894
InChI nøgle ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl mercaptan, 2-propene-1-thiol, allylthiol, allylmercaptan, allyl sulfhydrate, unii-1x587iby09, 2-propenyl mercaptan, 2-propenyl-1-thiol, ch2=chch2sh, allyl thiol
PubChem CID 13367
IUPAC navn prop-2-en-1-thiol
SMIL SCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl mercaptan
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 67 °C til 68 °C
Flammepunkt 18 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2SH
Brydningsindeks 1,4745 til 1,4785
Mængde 25 g
Beilstein 01, 440
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 74.13
Procent renhed 70%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl mercaptan, 70%, remainder mainly sulphide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propene-1-thiol