Få mere at vide
Allyl Mercaptan (>75%), TRC
Artikelnummer. 30323921
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30323921 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30323921 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6145432.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl Mercaptan
CAS 870-23-5
Molekylær formel C3H6S
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744
InChI formel InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
SMIL SCC=C
IUPAC navn prop-2-ene-1-thiol
Molekylvægt (g/mol) 74.14
Formel vægt 74.019