Få mere at vide
Allyl Mercaptan (>75%), TRC
Artikelnummer. 30311317
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30311317 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30311317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA614543500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl Mercaptan
CAS 870-23-5
Molekylær formel C3H6S
Mængde 500 mg
Synonym 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744
InChI formel InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
SMIL SCC=C
IUPAC navn prop-2-ene-1-thiol
Molekylvægt (g/mol) 74.14
Formel vægt 74.019