Få mere at vide
Allyl isothiocyanat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl isothiocyanate |
| CAS | 57-06-7 |
| Molekylær formel | C4 H5 N S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2 |
| SMIL | C=CCN=C=S |
| IUPAC navn | 3-isothiocyanatoprop-1-en |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.15 |
| Formel vægt | 99.0143 |