Få mere at vide
Allyl isothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30011156
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011156 250 mg
30007648 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011156 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA556610250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-06-7
Molekylær formel C4 H5 N S
Molekylvægt (g/mol) 99.15
Synonym Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
IUPAC navn 3-isothiocyanatoprop-1-en
SMIL C=CCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl isothiocyanate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
Formel vægt 99.0143