Få mere at vide
Allyl isothiocyanat, 94%, stabiliseret med 0,01% alfa-tocopherol
Artikelnummer. 10284170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10284170 100 g Glasflaske 100g
10224130 5 g Glasflaske 5g
10264220 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10284170 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102951000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-06-7
MDL nummer MFCD00004822
InChI nøgle ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
IUPAC navn 3-isothiocyanatoprop-1-en
SMIL C=CCN=C=S
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Allyl isothiocyanate
Navn note 94%
CAS min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -80,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.0175g/mL
Kogepunkt 151,0 °C til 153,0 °C
Flammepunkt 46 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 92% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H5NS
Lineær formel H2C=CHCH2NCS
Brydningsindeks 1,5290 til 1,5310
Mængde 100 g
Beilstein 04, 214
Merck Index 15, 286
Specifik vægtfylde 1.0175
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: ethanol på 65 vol% - 1:20 v/v, diethylphthalat - i alle proportioner, paraffinolie 65 cp- i alle proportioner, 1,2-propandiol - 1:5 v/v, opløseligt i ether, acetone, benzen, cs2
Stabilisator 0,01% alfa-tocopherol
Molekylvægt (g/mol) 99.15
Formel vægt 99.15
Procent renhed 94%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl isothiocyanate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.