Få mere at vide
Allyl isothiocyanat, 94%, stikk.
Artikelnummer. 11486710
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486710 5 g 5g
11496710 50 g 50g
11406720 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11486710 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02901.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99,151 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-06-7
Molekylær formel C4H5NS
Molekylvægt (g/mol) 99.151
MDL nummer MFCD00004822
InChI nøgle ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
IUPAC navn 3-isothiocyanatoprop-1-en
SMIL C=CCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl isothiocyanate
Navn note stabiliseret
Smeltepunkt -80 °C
Tæthed 1.013
Kogepunkt 149 °C til 151 °C
Flammepunkt 46 °C (114 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.53
Mængde 5 g
FN nummer UN1545
Beilstein 773748
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,295
Formel vægt 99.16
Procent renhed 94%