Få mere at vide
Allylisothiocyanat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326702
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326702 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326702 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10140000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl isothiocyanate
CAS 57-06-7
Analyt- eller komponentnavne Allyl isothiocyanate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H5 N S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
InChI formel InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
SMIL C=CCN=C=S
IUPAC navn 3-isothiocyanatoprop-1-en
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 99.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 99,0143 g/mol